Learn More
(3-Glycidoxypropyl)triethoxysilan, TRC
Artikelnummer. 30403726
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30403726 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30403726 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG615405250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3-Glycidoxypropyl)triethoxysilane
CAS 2602-34-8
Summenformel C12H26O5Si
Menge 250 mg
Synonym Triethoxy(3-(oxiran-2-ylmethoxy)propyl)silane, 2-[[3-(Triethoxysilyl)propoxy]methyl]oxirane, 3-(2,3-Epoxypropoxy)propyltriethoxysilane
InChI-Formel InChI=1S/C12H26O5Si/c1-4-15-18(16-5-2,17-6-3)9-7-8-13-10-12-11-14-12/h12H,4-11H2,1-3H3
SMILES CCO[Si](CCCOCC1CO1)(OCC)OCC
IUPAC-Name Triethoxy-[3-(oxiran-2-ylmethoxy)propyl]silan
Molekulargewicht (g/mol) 278.42
Formelmasse 278.155