Learn More
3-Glycidoxypropyltrimethoxysilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4510004 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10791101
Marke: Thermo Scientific Acros 216540050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2530-83-8 | C9H20O5Si | 236.34 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2530-83-8
Summenformel C9H20O5Si
Molekulargewicht (g/mol) 236.34
InChI-Schlüssel BPSIOYPQMFLKFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-glycidoxypropyltrimethoxysilane, 3-glycidoxypropyl trimethoxysilane, glymo, silicone kbm 403, silane a 187, union carbide a-187, silan a 187, silane z 6040, silane-y-4087, 3-glycidyloxypropyltrimethoxysilane
PubChem CID 17317
IUPAC-Name Trimethoxy-[3-(oxiran-2-ylmethoxy)propyl]silan
SMILES CO[Si](CCCOCC1CO1)(OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane
Dichte 1.0700g/mL
Siedepunkt 120.0°C (2.0 mmHg)
Flammpunkt 122°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4280 to 1.4300
Menge 5 g
Beilstein 17, V,3, 45
Relative Dichte 1.07
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone, benzene and ether
Viskosität 4 mPa.s (20°C)
Formelmasse 236.34
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.