Learn More
3-Glycidoxypropyltrimethoxysilan, TRC
Artikelnummer. 30179628
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30179628 2.5 g 2.50 Gramm
30179027 250 mg 250 Milligramm
30179068 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179628 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG6500832.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2530-83-8
Summenformel C9H20O5Si
Molekulargewicht (g/mol) 236.34
IUPAC-Name Trimethoxy-[3-(oxiran-2-ylmethoxy)propyl]silan
SMILES CO[Si](CCCOCC1CO1)(OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H20O5Si/c1-10-15(11-2,12-3)6-4-5-13-7-9-8-14-9/h9H,4-8H2,1-3H3
Formelmasse 236.108