Learn More
3-Guanidinopropionsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10264644 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10264644 5 g 5 Gramm
10051374 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10264644 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 426660050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 353-09-3 | C4H9N3O2 | 131.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 353-09-3
Summenformel C4H9N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 131.13
MDL-Nummer MFCD00045939
InChI-Schlüssel KMXXSJLYVJEBHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-guanidinopropionic acid, 3-guanidinopropanoic acid, beta-guanidinopropionic acid, guanidinopropionic acid, 3-guanidinopropanoate, 3-carbamimidamidopropanoic acid, beta-gpa, unii-ul1984yrka, beta-guanadinopropionate, n-aminoiminomethyl-beta-alanine
PubChem CID 67701
ChEBI CHEBI:15968
IUPAC-Name 3-(Diaminomethylidenamino)propansäure
SMILES C(CN=C(N)N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Guanidinopropionic acid
Schmelzpunkt 222.0°C
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NC(=NH)NH(CH2)2CO2H
Menge 5 g
Formelmasse 131.13
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Guanidinopropionic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.