Learn More
3-Guanidinopropionsäure, TRC
Artikelnummer. 30408653
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30408653 2 g
30390728 5 g
30404471 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30408653 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG8357752G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 353-09-3
Summenformel C4 H9 N3 O2
Molekulargewicht (g/mol) 131.13
Synonym 3-Guanidinopropanoic Acid, 3-Guanidinopropionic Acid, Guanidinepropanoic Acid, Guanidinepropionic Acid, Guanidinopropionic Acid, N-(3-Propanoic Acid)guanidine, PNU 10483, Propanoic Acid, 3-[(aminoiminomethyl)amino]-, β-Guanidinopropionic Acid, β-Guanidopropionic Acid
IUPAC-Name 3-Carbamimidamidopropanosäure
SMILES NC(=N)NCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Guanidinopropionic acid
Menge 2 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H9N3O2/c5-4(6)7-2-1-3(8)9/h1-2H2,(H,8,9)(H4,5,6,7)
Formelmasse 131.0695