Learn More
3-Heptanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11418816
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11418816 1000 mL 1000 Milliliter
11428816 50 mL 50 Milliliter
11438816 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11418816 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16977.AU
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 106-35-4 | C7H14O | 114.19 g/mol
Employed as a flavoring agent in melon, nut, and banana flavors. It is also applied as a perfuming agent in cosmetics industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Aromastoff in Melonen-, Nuss- und Bananenaromen verwendet. Wird auch als Parfüm in der Kosmetikindustrie eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei 20 °C, 4.3 g/l.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen, und bewahren Sie ihn unter kühlen und trockenen Bedingungen an einem gut belüfteten Ort auf. Vor elektrostatischen Aufladungen schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-35-4
Summenformel C7H14O
Molekulargewicht (g/mol) 114.19
MDL-Nummer MFCD00009483
InChI-Schlüssel NGAZZOYFWWSOGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-heptanone, butyl ethyl ketone, n-butyl ethyl ketone, aethylbutylketon, ethylbutylcetone, ethyl n-butyl ketone, ethylbutylketon, etilbutilchetone, eptan-3-one, ethyl butyl ketone
PubChem CID 7802
ChEBI CHEBI:50139
IUPAC-Name Heptan-3-on
SMILES CCCCC(=O)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Heptanone
Schmelzpunkt -37°C
Dichte 0.818
Siedepunkt 147°C to 149°C
Flammpunkt 41°C (105°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.409
Menge 1000 mL
UN-Nummer UN1224
Beilstein 506161
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 20°C 4.3g/L.
Formelmasse 114.19
Reinheit (%) 98%