Learn More
3-Hepten-2-on, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459386
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11459386 50 g 50 Gramm
11449386 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459386 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19086.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1119-44-4 | C7H12O | 112.17 g/mol
It is used in most dairy flavors to add greater depth. This ketone will add lingering rich after-notes, to many processed dairy products such as custard, melted butter, creams and cheeses (Brie, Gorgonzola and blue cheeses). Also beneficial in fatty nut applications (brazil and pine nuts, cashews). It is also used to produce Heptan-2-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird in den meisten Molkereiaromen verwendet, um größere Tiefe hinzuzufügen. Dieses Keton verleiht vielen verarbeiteten Milchprodukten wie Vanillepudding, geschmolzener Butter, Cremes und Käse (Brie, Gorgonzola und Blaukäse) einen anhaltenden reichen Nachgeschmack. Auch bei fetthaltigen Nussanwendungen (Brazil- und Pinienkerne, Cashewnüsse) von Vorteil. Wird auch zur Herstellung von Heptan-2-on verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol und schwer löslich in Wasser (3087 mg/l bei 25 °C (est.))
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1119-44-4
Summenformel C7H12O
Molekulargewicht (g/mol) 112.17
MDL-Nummer MFCD00015564
InChI-Schlüssel JHHZQADGLDKIPM-AATRIKPKSA-N
Synonym 3-hepten-2-one, butylideneacetone, e-hept-3-en-2-one, 3e-3-hepten-2-one, methyl pentenyl ketone, e-3-hepten-2-one, 3-hepten-2-one, e, unii-tk02t5fjdo, tk02t5fjdo, 3e-hept-3-en-2-one
PubChem CID 5364578
SMILES CCC\C=C\C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hepten-2-one
Dichte 0.86
Siedepunkt 156°C
Flammpunkt 49°C (120°F)
Brechungsindex 1.445
Menge 50 g
UN-Nummer UN1224
Beilstein 1739239
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol and slightly soluble in water(3087mg/L @ 25°C (est.))
IUPAC-Name (3E)-Hept-3-en-2-on
Formelmasse 112.16
Reinheit (%) 97%