Learn More
3-Hexanon-2,2,4,4-d4, CDN
Artikelnummer. 30311054
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30311054 0.5 g 0.50 Gramm
30315527 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30311054 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND80950.5G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hexanone-2,2,4,4-D4
CAS 24588-54-3
Summenformel C6 D4 H8 O
Menge 0.5 g
Synonym 3-Hexanone-2,2,4,4-d4 (8 CI, 9 CI), 3-Hexanone-2,2,4,4-D4
InChI-Formel InChI=1 S/C6H12O/c1-3-5-6(7)4-2/h3-5H2,1-2H3/i4D2,5D2
SMILES [2 H]C([2 H])(C)C(=O)C([2 H])([2 H])CC
IUPAC-Name 2,2,4,4-Tetradeuteriohexan-3-on
Molekulargewicht (g/mol) 104.1835
Formelmasse 104.1139 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity