Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Hexanone |
| CAS Min. % | 97.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Farbe | Farblos bis hellgelb |
| Dichte | 0.8100g/mL |
| Siedepunkt | 123°C |
| Flammpunkt | 14°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 98% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Mehr anzeigen |