Learn More
3-Hexyn-1-ol, TRC
Artikelnummer. 30403979
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30403979 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30403979 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH29830025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hexyn-1-ol
CAS 1002-28-4
Summenformel C6H10O
Menge 25 g
Synonym 3-Hexynol
InChI-Formel InChI=1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2,5-6H2,1H3
SMILES CCC#CCCO
IUPAC-Name Hex-3-in-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 98.14
Formelmasse 98.0732