Learn More
3-Hexyn-2-on, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307395
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11307395 2 g 2 Gramm
11317395 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11307395 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05315.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1679-36-3 | C6H8O | 96.129 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1679-36-3
Summenformel C6H8O
Molekulargewicht (g/mol) 96.129
MDL-Nummer MFCD00041627
InChI-Schlüssel LTAPKZGQTMVYMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hexyn-2-one, 2-oxo-3-hexyne, acmc-209dxd, 1-butynyl methyl ketone
PubChem CID 137151
IUPAC-Name Hex-3-in-2-on
SMILES CCC#CC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hexyn-2-one
Dichte 0.88
Siedepunkt 67°C to 68°C (50 mmHg)
Flammpunkt 39°C (102°F)
Brechungsindex 1.441
Menge 2 g
UN-Nummer UN1992
Beilstein 1699613
Formelmasse 96.13
Reinheit (%) 97%