Learn More
3-Hexin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10753465 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10753465 5 g Glasflasche 5 Gramm
10277270 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10753465 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 308120050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 928-49-4 | C6H10 | 82.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 928-49-4
Summenformel C6H10
Molekulargewicht (g/mol) 82.15
MDL-Nummer MFCD00009381
InChI-Schlüssel DQQNMIPXXNPGCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hexyne, diethylacetylene, unii-9gtq990q4k, acmc-209rhw, c2h5c.$.cc2h5
PubChem CID 13568
IUPAC-Name Hex-3-yn
SMILES CCC#CCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hexyne
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.7200g/mL
Siedepunkt 81°C to 82°C
Flammpunkt -14°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2C∽CCH2CH3
Brechungsindex 1.4100 to 1.412
Menge 5 g
Relative Dichte 0.72
Formelmasse 82.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit