Learn More
3-Hexin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317795
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11317795
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L02682.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 928-49-4 | C6H10 | 82.15 g/mol
3-Hexyne is used in the synthesis of fused hetero-hydropyridyl ligands bonded to the {Ru(p-cymene)} organometallic moiety by reacting with ruthenacycles. It was also used in the preparation of [4+2] cycloaddition product by reacting with borole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Hexin wird bei der Synthese von fusionierten Hetero-Hydropyridyl-Liganden verwendet, die mit dem organometallischen Anteil {Ru(p-Cymen)} verbunden sind, indem sie mit Ruthenacyclen reagieren. Es wird auch bei der Herstellung von [4+2]-Cycloadditionsprodukten durch Reaktion mit Borol verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Bewahren Sie den Behälter an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort fest verschlossen auf.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 928-49-4
Summenformel C6H10
Molekulargewicht (g/mol) 82.15
MDL-Nummer MFCD00009381
InChI-Schlüssel DQQNMIPXXNPGCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hexyne, diethylacetylene, unii-9gtq990q4k, acmc-209rhw, c2h5c.$.cc2h5
PubChem CID 13568
IUPAC-Name Hex-3-yn
SMILES CCC#CCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hexyne
Dichte 0.721
Siedepunkt 80°C to 82°C
Flammpunkt −10°C (14°F)
Geruch Characteristic
Strukturformel CH3CH2C≡CCH2CH3
Brechungsindex 1.411
Menge 5 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 1731158
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 82.15
Reinheit (%) 99%