Learn More
3-Hydroxy-1,5-pentanedioic-2,2,3,4,4-d5 Acid, CDN
Artikelnummer. 30311885
Click to view available options
Menge:
0.01 g
0.05 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
0.05 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30311885
Marke: CDN CDND63910.05G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxypentanedioic Acid D5
CAS 1219805-72-7
Summenformel C5H3D5O5
Menge 0.05 g
Synonym 3-Hydroxy-pentanedioic Acid-d5, 2,4-Dideoxypentaric Acid-d5, β-Hydroxyglutaric Acid-d5;
InChI-Formel InChI=1 S/C5H8O5/c6-3(1-4(7)8)2-5(9)10/h3,6 H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)/i1D2,2D2,3 D
SMILES OC(C([2 H])([2 H])C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])C(O)=O)=O
IUPAC-Name 3-hydroxypentanedioic-2,2,3,4,4-d5 acid
Molekulargewicht (g/mol) 153.14
Formelmasse 153.07 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity