Learn More
3-Hydroxy-1-methyl-5,6-indolinedion, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10654945 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10654945 1 g Glasflasche 1 Gramm
10784185 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10654945 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 426210010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 54-06-8 | C9H9NO3 | 179.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54-06-8
Summenformel C9H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 179.17
MDL-Nummer MFCD00069732
InChI-Schlüssel RPHLQSHHTJORHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym adrenochrome, adraxone, usaf uctl-7, 3-hydroxy-1-methyl-5,6-indolinedione, 1-adrenochrome, 3-hydroxy-1-methylindoline-5,6-dione, 2,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-1h-indole-5,6-dione, 5,6-indolinedione, 3-hydroxy-1-methyl, adrenochrome, l, adrenochrom
PubChem CID 5898
IUPAC-Name 3-Hydroxy-1-methyl-2,3-dihydroindol-5,6-dion
SMILES CN1CC(C2=CC(=O)C(=O)C=C21)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxy-1-methyl-5, 6-indolinedione
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 15, 161
Formelmasse 179.17
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Hydroxy-1-methyl-5,6-indolinedione
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.