Learn More
3-Hydroxy-2-methyl-4-pyron, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10520951 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10520951 25 g Glasflasche 25 Gramm
10456812 5 g Glasflasche 5 Gramm
10205070 100 g Glasflasche 100 Gramm
10494925 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10520951 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 121550250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 118-71-8 | C6H6O3 | 126.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118-71-8
Summenformel C6H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 126.11
MDL-Nummer MFCD00006578
InChI-Schlüssel XPCTZQVDEJYUGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym maltol, 3-hydroxy-2-methyl-4-pyrone, 3-hydroxy-2-methyl-4h-pyran-4-one, larixinic acid, talmon, palatone, vetol, larixic acid, corps praline, 4h-pyran-4-one, 3-hydroxy-2-methyl
PubChem CID 8369
ChEBI CHEBI:69438
SMILES CC1=C(O)C(=O)C=CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 160°C to 164°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 170°C (100.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5 % min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Merck Index 15, 5777
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 12g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol and propylene glycol,sparingly soluble in benzene and ether
IUPAC-Name 3-Hydroxy-2-methylpyran-4-on
Formelmasse 126.11
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.