Learn More
3-Hydroxy-2-methyl-d3-benzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30405742
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30405742 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30405742 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH94640710MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxy-2-methyl-d3-benzoic Acid
CAS 1020719-51-0
Summenformel C8 2H3 H5 O3
Menge 10 mg
Synonym Benzoic acid, 3-hydroxy-2-(methyl-d3)-, 3,2-Cresotic acid-d3, 3-Hydroxy-2-(methyl-d3)benzoic acid, 3-Hydroxy-2-methyl-d3-benzoic acid, 2-(Methyl-d3)-3-hydroxybenzoic acid, 3-Hydroxy-2-methylbenzoic acid D3 (methyl-D3)
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O3/c1-5-6(8(10)11)3-2-4-7(5)9/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])c1c(O)cccc1C(=O)O
IUPAC-Name 3-Hydroxy-2-(trideuteriomethyl)benzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 155.17
Formelmasse 155.0662