missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Hydroxy-2-methylbutanoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30004747
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30004747 100 mg 100 Milligramm
30012636 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30004747 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH946485100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 473-86-9
Summenformel C5 H10 O3
Molekulargewicht (g/mol) 118.13
Synonym Butanoic acid, 3-hydroxy-2-methyl-, Butyric acid, 3-hydroxy-2-methyl- (6CI,8CI), 3-Hydroxy-2-methylbutanoic acid, 2-Methyl-3-hydroxybutyric acid, 3-Hydroxy-2-methylbutyric acid, Nilic acid, α-Methyl-β-hydroxybutyric acid
IUPAC-Name 3-hydroxy-2-methylbutanoic acid
SMILES CC(O)C(C)C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Hydroxy-2-methylbutanoic Acid
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H10O3/c1-3(4(2)6)5(7)8/h3-4,6H,1-2H3,(H,7,8)
Formelmasse 118.063
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.