Learn More
3-Hydroxy-2-methylpyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11421477
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11421477 25 g 25 Gramm
11401477 1 g 1 Gramm
11411477 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11421477 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24944.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1121-25-1 | C6H7NO | 109.128 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1121-25-1
Summenformel C6H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 109.128
MDL-Nummer MFCD00082538
InChI-Schlüssel AQSRRZGQRFFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxy-2-methylpyridine, 2-methyl-3-hydroxypyridine, 3-hydroxy-2-picoline, 2-methyl-3-pyridinol, 3-pyridinol, 2-methyl, 2-methyl-3-hydroxylpyridine, unii-365fj23a8z, 3-pyridinol, methyl, 2-methyl-pyridin-3-ol, 3-hydroxy-2-methylpyridine 3-hydroxy-2-picoline
PubChem CID 70719
IUPAC-Name 2-Methylpyridin-3-ol
SMILES CC1=C(C=CC=N1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxy-2-methylpyridine
Schmelzpunkt 166°C to 169°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
Beilstein 107937
Formelmasse 109.13
Reinheit (%) 99%