Learn More
3-Hydroxy-2-methylpyridin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Hydroxy-2-methylpyridine |
| CAS | 1121-25-1 |
| Summenformel | C6H7NO |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 2-Methyl-3-pyridinol, 2-Methyl-3-hydroxypyridine, NSC 27506 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H7NO/c1-5-6(8)3-2-4-7-5/h2-4,8H,1H3 |
| SMILES | Cc1ncccc1O |
| IUPAC-Name | 2-Methylpyridin-3-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 109.13 |
| Formelmasse | 109.0528 |