Learn More
3-Hydroxy-2-naphthoesäure, TRC
Artikelnummer. 30392514
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30392514 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30392514 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9510781G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxy-2-naphthoic acid
CAS 92-70-6
Summenformel C11 H8 O3
Menge 1 g
Synonym 2-Naphthoic acid, 3-hydroxy- (8CI), 3-Hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid, 2-Hydroxy-3-carboxynaphthalene, 2-Hydroxy-3-naphthalenecarboxylic acid, 2-Hydroxy-3-naphthoic acid, 2-Hydroxyl-3-naphthoic acid, 2-Naphthol-3-carboxylic acid, 3-Carboxy-2-naphthol, 3-Hydroxy-2-naphthoic acid, 3-Hydroxy-β-naphthoic acid, 3-Naphthol-2-carboxylic acid, BON, BON acid, BONA, C.I. Developer 20, Developer BON, Miketazol Developer ONS, NSC 3719, Naphthol B.O.N., TCI-B 3229, β-Hydroxy-3-naphthoic acid, β-Hydroxynaphthoic acid, β-Oxynaphthoic acid
InChI-Formel InChI=1S/C11H8O3/c12-10-6-8-4-2-1-3-7(8)5-9(10)11(13)14/h1-6,12H,(H,13,14)
SMILES OC(=O)c1cc2ccccc2cc1O
IUPAC-Name 3-Hydroynaphthalen-2-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 188.18
Formelmasse 188.0473