Learn More
3-Hydroxy-2-nitropyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11402687
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11402687 10 g 10 Gramm
11412687 50 g 50 Gramm
11359479 250 g 250 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11402687
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14887.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 15128-82-2 | C5H4N2O3 | 140.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15128-82-2
Summenformel C5H4N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 140.10
MDL-Nummer MFCD00006258
InChI-Schlüssel QBPDSKPWYWIHGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxy-2-nitropyridine, 2-nitropyridin-3-ol, 2-nitro-3-hydroxypyridine, 2-nitro-3-pyridinol, 3-pyridinol, 2-nitro, 2-nitro-3-hydroxy pyridine, unii-uu357x85yb, 3-hydroxy-2-nitro pyridine, 2-nitro-3-pyridol
PubChem CID 27057
IUPAC-Name 2-Nitropyridin-3-ol
SMILES OC1=CC=CN=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxy-2-nitropyridine
Schmelzpunkt 69°C to 73°C
Menge 10 g
Beilstein 124473
Formelmasse 140.1
Reinheit (%) 98%