Learn More
3-Hydroxy-2-Pyron, TRC
Artikelnummer. 30134635
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134635 50 mg 50 Milligramm
30007361 25 mg 25 Milligramm
30003249 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134635 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH95373350MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 496-64-0
Summenformel C5 H4 O3
Molekulargewicht (g/mol) 112.08
IUPAC-Name 3-Hydroxypyran-2-1
SMILES OC1=CC=COC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxy-2-pyrone
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H4O3/c6-4-2-1-3-8-5(4)7/h1-3,6H
Formelmasse 112.016