Learn More
3-Hydroxy-3-methyl-d3-pentanedioic Acid, CDN
Artikelnummer. 30317272
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30317272
Marke: CDN CDND37720.05G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Meglutol-D3 (methyl-D3)
CAS 59060-36-5
Summenformel C6H7D3O5
Menge 0.05 g
Synonym 3-Hydroxy-3-(methyl-d3)pentanedioic Acid;
InChI-Formel InChI=1 S/C6H10O5/c1-6(11,2-4(7)8)3-5(9)10/h11H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/i1D3
SMILES O=C(O)CC(C([2 H])([2 H])[2 H])(O)CC(O)=O
IUPAC-Name 3-hydroxy-3-(methyl-d3)pentanedioic acid
Molekulargewicht (g/mol) 165.16
Formelmasse 165.07 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity