Learn More
3-Hydroxy-4-Methoxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455293
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11455293 100 g 100 Gramm
11349479 5 g 5 Gramm
11445293 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11455293 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12866.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 621-59-0 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde acts as a precursor for the stereoselective synthesis of the anticancer drug (Z)-combretastatin A-4 and glycitein. It also used as an important raw material for the preparation of morphine. Further, it is involved in the preparation of Schiff- bases by reacting with furan-2-carboxylic acid hydrazide and thiophene-2-carboxylic acid hydrazide. In addition to this, it is used to prepare (Z)-2-(3-hydroxy-4-methoxybenzylidene)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one by reacting with with1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Hydroxy-4-Methoxybenzaldehyd wirkt als Vorstufe für die stereoselektive Synthese des Krebsmedikaments (Z)-combretastatin A-4 und Glycitein. Es wurde auch als wichtiger Rohstoff für die Herstellung von Morphin verwendet. Darüber hinaus ist es an der Vorbereitung von Schiffschen Basen beteiligt, indem es mit Furan-2-Carbonsäure-Hydrazid und Thiophen-2-Carbonsäure-Hydrazid reagiert. Außerdem wird es verwendet, um (Z)-2-(3-hydroxy-4-methoxybenzylidene)-1-azabicyclo[2.2.2 Oktan-3-on durch Reaktion mit 1-azabicyclo[2.2.2 ]Oktan-3-on vorzubereiten.
Löslichkeit
Löslich in Aceton und Methanol.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 621-59-0
Summenformel C8H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.149
MDL-Nummer MFCD00003369
InChI-Schlüssel JVTZFYYHCGSXJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym isovanillin, isovanilline, 3-hydroxy-p-anisaldehyde, 5-formylguaiacol, benzaldehyde, 3-hydroxy-4-methoxy, iso-vanillin, 3-hydroxyanisaldehyde, isovanilin, isovanicaline, 3-hydroxy-4-methoxy-benzaldehyde
PubChem CID 12127
IUPAC-Name 3-Hydroxy-4-Methoxybenzaldehyd
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 112°C to 116°C
Dichte 1.2
Siedepunkt 179°C (15 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 100 g
Beilstein 1073021
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone and methanol.
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 98%