Learn More
3-Hydroxy-4-Methoxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7020794
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11349479 5 g 5 Gramm
11445293 25 g 25 Gramm
11455293 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11349479
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12866.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 621-59-0 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde acts as a precursor for the stereoselective synthesis of the anticancer drug (Z)-combretastatin A-4 and glycitein. It also used as an important raw material for the preparation of morphine. Further, it is involved in the preparation of Schiff- bases by reacting with furan-2-carboxylic acid hydrazide and thiophene-2-carboxylic acid hydrazide. In addition to this, it is used to prepare (Z)-2-(3-hydroxy-4-methoxybenzylidene)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one by reacting with with1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Hydroxy-4-Methoxybenzaldehyd wirkt als Vorstufe für die stereoselektive Synthese des Krebsmedikaments (Z)-combretastatin A-4 und Glycitein. Es wurde auch als wichtiger Rohstoff für die Herstellung von Morphin verwendet. Darüber hinaus ist es an der Vorbereitung von Schiffschen Basen beteiligt, indem es mit Furan-2-Carbonsäure-Hydrazid und Thiophen-2-Carbonsäure-Hydrazid reagiert. Außerdem wird es verwendet, um (Z)-2-(3-hydroxy-4-methoxybenzylidene)-1-azabicyclo[2.2.2 Oktan-3-on durch Reaktion mit 1-azabicyclo[2.2.2 ]Oktan-3-on vorzubereiten.
Löslichkeit
Löslich in Aceton und Methanol.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 621-59-0
Summenformel C8H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.149
MDL-Nummer MFCD00003369
InChI-Schlüssel JVTZFYYHCGSXJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym isovanillin, isovanilline, 3-hydroxy-p-anisaldehyde, 5-formylguaiacol, benzaldehyde, 3-hydroxy-4-methoxy, iso-vanillin, 3-hydroxyanisaldehyde, isovanilin, isovanicaline, 3-hydroxy-4-methoxy-benzaldehyde
PubChem CID 12127
IUPAC-Name 3-Hydroxy-4-Methoxybenzaldehyd
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 112°C to 116°C
Dichte 1.2
Siedepunkt 179°C (15 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
Beilstein 1073021
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone and methanol.
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 98%