Learn More
3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyd, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Isovanillin |
| CAS | 621-59-0 |
| Summenformel | C8 H8 O3 |
| Menge | 500 g |
| Synonym | Benzaldehyde, 3-hydroxy-4-methoxy-, Isovanillin (6CI), p-Anisaldehyde, 3-hydroxy- (7CI,8CI), 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, 2-Methoxy-5-formylphenol, 3-Hydroxy-4-anisaldehyde, 3-Hydroxy-p-anisaldehyde, 4-Methoxy-3-hydroxybenzaldehyde, 5-Formyl-2-methoxyphenol, 5-Formylguaiacol, Isovanillic aldehyde, NSC 82996 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8-3-2-6(5-9)4-7(8)10/h2-5,10H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(C=O)cc1O |
| IUPAC-Name | 3-Hydroxy-4-Methoxybenzaldehyd |
| Molekulargewicht (g/mol) | 152.15 |
| Formelmasse | 152.0473 |