Learn More
3-Hydroxy-4-methoxyzimtsäure-d3 (Isoferulasäure-d3), TRC
Artikelnummer. 30398125
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30398125 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30398125 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH94618210MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxy-4-methoxycinnamic Acid-d3 (Isoferulic Acid-d3)
CAS 1028203-97-5
Summenformel C10H7D3O4
Menge 10 mg
Synonym 3-[3-Hydroxy-4-(methoxy-d3)phenyl]acrylic Acid, Isoferulic Acid, 3-[3-Hydroxy-4-(methoxy-d3)phenyl]-2-propenoic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C10H10O4/c1-14-9-4-2-7(6-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)/b5-3+/i1D3
SMILES OC1=C(OC([2H])([2H])[2H])C=CC(/C=C/C(O)=O)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 197.2
Formelmasse 197.0767