Learn More
3-Hydroxy-4-Methoxyzimtsäure, vorwiegend trans, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448723
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11448723 5 g 5 Gramm
11438723 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11448723 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10482.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00 €
    107.65 € / 5 Gramm
    Sparen 11.35 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 537-73-5 | C10H10O4 | 194.186 g/mol
3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid exhibits hypoglycemic properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Hydroxy-4-Methoxycinnaminsäure weist hypoglykämische Eigenschaften auf.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil bei normalen Temperaturen und Drücken.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 537-73-5
Summenformel C10H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 194.186
MDL-Nummer MFCD00004391
InChI-Schlüssel QURCVMIEKCOAJU-HWKANZROSA-N
Synonym isoferulic acid, 3-hydroxy-4-methoxycinnamic acid, hesperetic acid, 3-3-hydroxy-4-methoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-3-hydroxy-4-methoxyphenyl prop-2-enoic acid, isoferulate, 2-propenoic acid, 3-3-hydroxy-4-methoxyphenyl, e-3-3-hydroxy-4-methoxyphenyl acrylic acid, 3-3-hydroxy-4-methoxyphenyl prop-2-enoic acid, 3-hydroxy-4-methoxy-cinnamic acid
PubChem CID 736186
ChEBI CHEBI:27794
IUPAC-Name (E)-3-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)prop-2-ensäure
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C=CC(=O)O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid
Namenshinweis predominantly trans
Schmelzpunkt ∼231°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 2212760
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol and methanol.
Formelmasse 194.19
Reinheit (%) ≥98%