missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Hydroxy-4-Methoxycinnaminsäure, TRC

Artikelnummer. 30134662
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30134662 1 g 1 Gramm
30133984 10 g 10 Gramm
30006157 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30134662 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9726901G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 25522-33-2
Summenformel C10H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 194.18
Synonym rans-3-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)acrylic acid, trans-3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid, Hesperetic acid, trans-Isoferulic acid
IUPAC-Name (E)-3-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)prop-2-ensäure
SMILES COc1ccc(\C=C\C(=O)O)cc1O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Hydroxy-4-methoxycinnamic Acid
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H10O4/c1-14-9-4-2-7(6-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)/b5-3+
Formelmasse 194.0579
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.