Learn More
3-Hydroxy-4'-Methoxyflavon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11397109
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11397109 5 g 5 Gramm
11387109 1 g 1 Gramm
11307119 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11397109 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27354.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6889-78-7
Summenformel C16H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 268.268
MDL-Nummer MFCD00017682
InChI-Schlüssel IIBBFGMVMNZMGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-methoxyflavonol, 3-hydroxy-4'-methoxyflavone, 3-hydroxy-2-4-methoxyphenyl-4h-chromen-4-one, 3-hydroxy-2-4-methoxyphenyl chromen-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 3-hydroxy-2-4-methoxyphenyl, 2-4-methoxyphenyl-3-hydroxyflavone, hydroxymethoxyphenylchromenone, 3-hydroxy-4'-methoxyflavanone, 4h-1-benzopyran-4-one, 3-hydroxy-2-4-methoxyphenyl-9ci
PubChem CID 97141
IUPAC-Name 3-Hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)chromen-4-on
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C2=C(C(=O)C3=CC=CC=C3O2)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxy-4'-methoxyflavone
Menge 5 g
Formelmasse 268.26
Reinheit (%) 97%