Learn More
3-Hydroxy-4-methoxyphenethylaminhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol Hydrochloride (4-O-Methyldopamine Hydrochloride) |
| CAS | 645-33-0 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C9 H13 N O2 . Cl H |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 5-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol Hydrochloride, Dopamine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, 4-O-Methyldopamine Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-12-9-3-2-7(4-5-10)6-8(9)11;/h2-3,6,11H,4-5,10H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.COc1ccc(CCN)cc1O |
| IUPAC-Name | 5-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 203.67 |
| Show More |