Learn More
3-Hydroxy-4-methoxyphenethylaminhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30404081
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30404081 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30404081 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH947710250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol Hydrochloride (4-O-Methyldopamine Hydrochloride)
CAS 645-33-0
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C9 H13 N O2 . Cl H
Menge 250 mg
Synonym 5-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol Hydrochloride, Dopamine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, 4-O-Methyldopamine Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-12-9-3-2-7(4-5-10)6-8(9)11;/h2-3,6,11H,4-5,10H2,1H3;1H
SMILES Cl.COc1ccc(CCN)cc1O
IUPAC-Name 5-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 203.67
Formelmasse 203.0713
Reinheit (%) >95