Learn More
3-Hydroxy-4-methoxyphenylboronsäurepinakolester, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11906111 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11906111 1 g 1 Gramm
11926111 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11906111 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 445060010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 269410-23-3
Summenformel C13H19BO4
Molekulargewicht (g/mol) 250.10
MDL-Nummer MFCD09027077
InChI-Schlüssel WINSAMQIAMEZIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 3-hydroxy-4-methoxyphenylboronic acid, pinacol ester, 2-methoxy-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 3-hydroxy-4-methoxyphenylboronic acid pinacol ester, phenol, 2-methoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, amtb953, 2-methoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-phenol
PubChem CID 17750251
IUPAC-Name 2-methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
SMILES COC1=CC=C(C=C1O)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxy-4-methoxyphenylboronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 101.0°C to 102.0°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 250.1
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Hydroxy-4-methoxyphenylboronic acid pinacol ester
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke