Learn More
3-Hydroxy-4-methyl-2(5H)-Thiophenon, TRC
Artikelnummer. 30137703
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137703 1 g 1 Gramm
30009221 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137703 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH8255451G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34876-35-2
Summenformel C5 H6 O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 130.165
Synonym 3-Hydroxy-4-methyl-2(5H)-thiophenone, Cefadroxil Monohydrate Imp. G (EP), Cefalexin Imp. D (EP), Cefradine Imp. F (EP)
IUPAC-Name 4-Hydroxy-3-methyl-2H-Thiophen-5-one
SMILES CC1=C(O)C(=O)SC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxy-4-methyl-2(5H)-thiophenone
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H6O2S/c1-3-2-8-5(7)4(3)6/h6H,2H2,1H3
Formelmasse 130.009