Learn More
3-Hydroxy-4-methylanilin, TRC
Artikelnummer. 30408225
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30408225 5 g
30399257 10 g
30404763 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30408225 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9724155G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2835-95-2
Summenformel C7 H9 N O
Molekulargewicht (g/mol) 123.15
Synonym o-Cresol, 5-amino- (6CI,7CI,8CI), 5-Amino-2-methylphenol, 1-Methyl-2-hydroxy-4-aminobenzene, 2-Hydroxy-4-aminotoluene, 2-Methyl-5-aminophenol, 3-Amino-6-methylphenol, 3-Hydroxy-4-methylaniline, 3-Hydroxy-p-toluidine, 4-Amino-2-hydroxytoluene, 5-Amino-2-cresol, 5-Amino-o-cresol, 6-Methyl-3-aminophenol
IUPAC-Name 5-amino-2-methylphenol
SMILES Cc1ccc(N)cc1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-2-methylphenol
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H9NO/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4,9H,8H2,1H3
Formelmasse 123.0684