Learn More
3-Hydroxy-4-Nitroso-2,7-Naphthalindisulfonsäure-Dinatriumsalz, Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Hydroxy-4-Nitroso-2,7-Naphthalendisulfonsäure-Dinatriumsalz |
Schmelzpunkt | 300 °C |
Farbe | Gelb |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Beilstein | 3643930 |
Formelmasse | 377.26 mol |