Learn More
3-Hydroxy-4-chinolincarbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15244794 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15244794 1 g 1 Gramm
15254794 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15244794
Marke: Thermo Scientific Acros 449930010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 118-13-8 | C10H7NO3 | 189.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118-13-8
Summenformel C10H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 189.17
MDL-Nummer MFCD01536959
InChI-Schlüssel MXNVEJDRXSFZQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxy-4-quinolinecarboxylic acid, 3-hydroxycinchoninic acid, cinchoninic acid, 3-hydroxy, 3-hydroxy-quinoline-4-carboxylic acid, 4-quinolinecarboxylic acid, 3-hydroxy, 3-hydroxy-4-quinolinecarboxylicacid, 3-hydroxycinchoninicacid, 4-22-00-02296 beilstein handbook reference, 4-quinolinecarboxylicacid,3-hydroxy, 4-quinolinecarboxylicacid, 3-hydroxy
PubChem CID 8352
IUPAC-Name 3-Hydroxychinolin-4-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=C2C=CC=CC2=NC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxy-4-quinolinecarboxylic acid
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 189.17
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Hydroxy-4-quinolinecarboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.