Learn More
3-Hydroxy-5-methylisoxazol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hymexazol |
| CAS | 10004-44-1 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C4 H5 N O2 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 3(2H)-Isoxazolone, 5-methyl- (8CI, 9CI, ACI), 3-Isoxazolol, 5-methyl- (7CI), 5-Methyl-3(2H)-isoxazolone (ACI), 3-Hydroxy-5-methylisoxazole, 5-Methyl-1,2-oxazol-3-ol, 5-Methyl-3-hydroxyisoxazole, 5-Methylisoxazol-3-ol, Bucid, Butsid, F 319, F 319 (fungicide), Hydroxyisoxazole, Hydroxyisoxazole (pesticide), Hymexazol, Hymexazole, NSC 217971, Tachigaren |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H5NO2/c1-3-2-4(6)5-7-3/h2H,1H3,(H,5,6) |
| SMILES | CC1=CC(=O)NO1 |
| IUPAC-Name | 5-;ethyl-1,2-Oxazol-3-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 99.09 |
| Mehr anzeigen |