Learn More
3-Hydroxy-5-methylpyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Hydroxy-5-methylpyridine |
Schmelzpunkt | 136.0°C to 140.0°C |
Prozentgehaltsbereich | 96.5% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: slightly soluble |
Formelmasse | 109.13 |
Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 3-Hydroxy-5-methylpyridine
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.