Learn More
3-Hydroxy-5-Phenylpyrrol, TRC
Artikelnummer. 30008657
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30008657 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30008657 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH95082510MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxy-5-phenylpyrrole
CAS 100750-40-1
Summenformel C10 H9 N O
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H9NO/c12-9-6-10(11-7-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,11-12H
SMILES Oc1c[nH]c(c1)c2ccccc2
IUPAC-Name 5-Phenyl-1H-Pyrrol-3-ol
Molekulargewicht (g/mol) 159.18
Formelmasse 159.0684