Learn More
3-Hydroxy-6-methyl-2-nitropyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7044550
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11347126
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L07074.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 15128-90-2 | C6H6N2O3 | 154.125 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15128-90-2
Summenformel C6H6N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 154.125
MDL-Nummer MFCD00006259
InChI-Schlüssel WZMGQHIBXUAYGS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 84801
SMILES CC1=NC(=C(C=C1)O)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxy-6-methyl-2-nitropyridine
Schmelzpunkt 105°C to 108°C
Menge 10 g
Beilstein 974751
Synonym 3-hydroxy-6-methyl-2-nitropyridine, 6-methyl-2-nitropyridin-3-ol, 6-methyl-2-nitro-3-pyridinol, 3-pyridinol, 6-methyl-2-nitro, 3-hydroxy-2-nitro-6-picoline 3-hydroxy-6-methyl-2-nitropyridine, pubchem6630, 2-nitro-6-methylpyridin-3-ol, 3-pyridinol,6-methyl-2-nitro, 6-methyl-2-nitro-pyridin-3-ol, wzmgqhibxuaygs-uhfffaoysa
Formelmasse 154.13
Reinheit (%) 99%