Learn More
3-Hydroxy-Carbamazepin, TRC
Artikelnummer. 30007927
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
5 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30007927 5 mg 5 Milligramm
30004814 0.5 mg 0.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30007927 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH8841055MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68011-67-6
Summenformel C15 H12 N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 252.27
Synonym 3-Hydroxycarbamazepine, 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 3-hydroxy-, 3-Hydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 3-Hydroxycarbamazepine
IUPAC-Name 2-Hydroxybenzo[b][1]Benzazepin-11-Carboxamid
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccc(O)cc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxy Carbamazepine
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H12N2O2/c16-15(19)17-13-4-2-1-3-10(13)5-6-11-7-8-12(18)9-14(11)17/h1-9,18H,(H2,16,19)
Formelmasse 252.0899