Learn More
3-Hydroxydeoxy Dihydro Artemisinin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Hydroxy Deoxy Dihydro Artemisinin |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H24O5/c1-7-4-5-9-8(2)12(17)18-13-15(9)10(7)6-11(16)14(3,19-13)20-15/h7-13,16-17H,4-6H2,1-3H3/t7-,8-,9+,10+,11-,12?,13-,14+,15+/m1/s1 |
| Formelmasse | 284.1624 |