Learn More
3-Hydroxy-Desloratadin, TRC
Artikelnummer. 30406914
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30406914 50 mg
30392867 1 mg
30399509 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30406914 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH93675050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 119410-08-1
Summenformel C19 H19 Cl N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 326.82
Synonym 5H-Benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-3-ol, 8-chloro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinylidene)-, 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-3-ol, 3-Hydroxydesloratadine, Sch 45581
IUPAC-Name 8-Chloro-11-Piperidin-4-Yliden-5,6-Dihydrobenzo[1,2]Cyclohepta[2,4-b]Pyridin-3-ol
SMILES Oc1cnc2C(=C3CCNCC3)c4ccc(Cl)cc4CCc2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxy Desloratadine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H19ClN2O/c20-15-3-4-17-13(9-15)1-2-14-10-16(23)11-22-19(14)18(17)12-5-7-21-8-6-12/h3-4,9-11,21,23H,1-2,5-8H2
Formelmasse 326.1186
Reinheit (%) >95%