missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Hydroxy Detomidine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30006790
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30006790 1 mg 1 Milligramm
30010464 5 mg 5 Milligramm
30008556 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30006790 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH8253401MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1794759-72-0
Summenformel C12 H14 N2 O . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 238.71
Synonym 3-(1H-Imidazol-5-ylmethyl)-2-methylbenzenemethanol Hydrochloride, 3-(1H-Imidazol-4-ylmethyl)-2-methylbenzenemethanol Hydrochloride;
IUPAC-Name [3-(1H-imidazol-4-ylmethyl)-2-methylphenyl]methanol;hydrochloride
SMILES Cl.Cc1c(CO)cccc1Cc2c[nH]cn2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Hydroxy Detomidine Hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H14N2O.ClH/c1-9-10(3-2-4-11(9)7-15)5-12-6-13-8-14-12;/h2-4,6,8,15H,5,7H2,1H3,(H,13,14);1H
Formelmasse 238.0873
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.