Learn More
3-Hydroxy Phenytoin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Hydroxy Phenytoin |
| CAS | 30074-03-4 |
| Summenformel | C15 H12 N2 O3 |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H12N2O3/c18-12-8-4-7-11(9-12)15(10-5-2-1-3-6-10)13(19)16-14(20)17-15/h1-9,18H,(H2,16,17,19,20) |
| SMILES | Oc1cccc(c1)C2(NC(=O)NC2=O)c3ccccc3 |
| IUPAC-Name | 5-(3-hydroxyphenyl)-5-phenylimidazolidine-2,4-dione |
| Molekulargewicht (g/mol) | 268.27 |
| Formelmasse | 268.0848 |