Learn More
3'-Hydroxyacetophenon, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-144239 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10687201
Marke: Thermo Scientific Acros 411910050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 121-71-1 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-71-1
Summenformel C8H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
MDL-Nummer MFCD00002298
InChI-Schlüssel LUJMEECXHPYQOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-hydroxyacetophenone, 3-hydroxyacetophenone, 1-3-hydroxyphenyl ethanone, m-hydroxyacetophenone, 3-acetylphenol, 1-3-hydroxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3-hydroxyphenyl, m-acetylphenol, 3-hydroxy acetophenone, 3-acetophenol
PubChem CID 8487
IUPAC-Name 1-(3-Hydroxyphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3'-Hydroxyacetophenone
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 94.0°C to 97.0°C
Farbe Beige bis Braun
Siedepunkt 296.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 08, 86
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver