Learn More
3-Hydroxyadamantan-1-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Hydroxyadamantane-1-carboxylic acid |
| CAS | 42711-75-1 |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Summenformel | C11H15O3 |
| MDL-Nummer | MFCD00193929 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 3-hydroxy-1-adamantanecarboxylic acid, 3-hydroxy-adamantane-1-carboxylic acid, 3-hydroxyadamantanecarboxylic acid, 1-carboxy-3-adamantanol, 3-hydroxy-1-adamantane carboxylic acid, 3-hydroxytricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane-1-carboxylic acid, 3-carboxy-1-hydroxyadamantane, 3-hydroxy-tricyclo, acmc-1aqmu, 3-carboxy-1-adamantanol |
| Mehr anzeigen |