Learn More
3-Hydroxyanthranilic Acid, TRC
Artikelnummer. 30010944
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30010944 1 g 1 Gramm
30009300 100 mg 100 Milligramm
30009726 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30010944 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH8017901G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 548-93-6
Summenformel C7 H7 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 153.14
Synonym Benzoic acid, 2-amino-3-hydroxy-, Anthranilic acid, 3-hydroxy- (8CI), 2-Amino-3-hydroxybenzoic acid, 3-Hydroxyanthranilic acid, NSC 522891
IUPAC-Name 2-amino-3-hydroxybenzoic acid
SMILES Nc1c(O)cccc1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxyanthranilic Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H7NO3/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
Formelmasse 153.0426
Reinheit (%) >95%